Få mere at vide
Ko 143, MedChemExpress
Beskrivelse
Ko 143 is a potent and selective ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2/BCRP) inhibitor. Ko 143 displays >200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ko 143 |
| CAS | 461054-93-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H35N3O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (212.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N2[C@]([H])(C3=C(C[C@]2(C(N[C@H]1CCC(OC(C)(C)C)=O)=O)[H])C4=CC=C(OC)C=C4N3)CC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.57 |
| Formel vægt | 469.57 |
| Vis mere |