Få mere at vide
Gibco™ KnockOut™ Serum erstatning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076000
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10829220
Brand: Gibco™ 10828010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KnockOut™ Serum erstatning
Gibco KnockOut Serum Replacement (KnockOut SR) is a more defined, FBS-free medium supplement that supports the growth of pluripotent stem cells (PSCs) cultured on fibroblast feeder cells. Designed to replace fetal bovine serum (FBS) in existing protocols, this serum replacement has been trusted by many for almost 20 years. Providing the documents required for regulatory review, KnockOut SR reduces your burden in qualifying reagents when transitioning from research applications to clinical applications.
Gibco™ KnockOut™ Serum erstatning (KnockOut™ SR ) er et mere defineret, FBS-frit mediumtilskud, der understøtter væksten af pluripotente stamceller (PSC'er) dyrket på fibroblastføderceller. Designet til at erstatte føtalt bovint serum (FBS) i eksisterende protokoller, denne serumerstatning har været tillid til af mange i næsten 20 år. Levering af de dokumenter, der kræves til lovgivningsmæssig gennemgang, KnockOut SR reducerer din byrde i kvalificerende reagenser, når du skifter fra forskningsapplikationer til kliniske applikationer. Hvis du kun er interesseret i grundlæggende forskningsapplikationer, kan du se Research Use Only-versionen af dette produkt for at sikre, at du modtager de fordele og priser, der passer til dine behov.
Med KnockOut Serumudskiftning, du kan:
  • Kultur feeder-afhængige PSC'er med tillid
  • Stol på den forbedrede ydeevne af en kvalificeret, FBS-fri formulering
  • Nyd roen ved at have en mere stabil pris og udbud sammenlignet med FBS
    Kultur PSC'er med tillid
    KnockOut SR er blevet citeret i mere end 2000 publikationer. Det har vist sig at understøtte foderafhængig kultur af embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er). Det har også vist sig at understøtte omprogrammering, dannelse af embryoid krop (EB), in vitro differentiering, kryokonservering, ESC-afledning og mange andre applikationer.
    Stol på forbedret ydeevne
    KnockOut SR har mere en defineret formulering sammenlignet med FBS, som indeholder mange udefinerede og variable komponenter. I modsætning til de fleste FBS-produkter er hvert parti testet for dets evne til at understøtte PSC'er. På grund af dette, dyrke PSC'er med KnockOut SR fører til mindre differentiering og mere kompakt kolonimorfologi sammenlignet med FBS.
    Nyd roen ved at have stabil pris og udbud
    KnockOut SR er ikke påvirket af det begrænsede udbud og svingende priser, man ofte ser hos FBS. Dette gør det nemmere at planlægge dit budget og købe det, du har brug for, især da det er mere overkommeligt end de fleste FBS-produkter.
    Dette reagens er klassificeret som et medicinsk udstyr i flere lande. Hvis det ikke er reguleret som medicinsk udstyr i en bestemt region, bør det kun bruges til laboratoriebrug.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Klassifikation Serumfri
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20°C) og beskyttes mod lys.
    Kultur Type Pattedyrcellekultur
    Arter Serumfri
    Celletype Stamceller (embryonale)
    Form Frosset
    Serum niveau Serumfri
    Produkttype Serum erstatning
    Mængde 100 ml
    Testet for Growth Performance Assay
    Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
    Til brug med (applikation) Klinisk forskning, translationel forskning
    Renhed eller kvalitetsklasse ES-cellekvalificeret
    Produktlinje KnockOut
    pH 6 til 8
    Forsendelsestilstand Tøris