Beskrivelse
- Individuelle E2 vægte fra 1 g til 50 kg
- Individuelle F1 vægte fra 1 g til 50 kg
- Individuelle F2 vægte fra 1 g til 50 kg
- Individuelle M2 vægte fra 1 g til 10 kg
- M Vægt Materiale: Findrejet messing
- M Vægt Emballage: Op til 20 g i plastkasse; fra 50 g til 2 kg, i en plastlamineret sag; fra 5 kg til 10 kg, i en trækasse
- E og F Vægt Materiale: Specialstål, højpoleret, ikke-magnetiserbar, meget korrosionsbestandig
- E og F vægt emballage: Fra 1 g op til 20 g i en plastkasse, fra 50 g op til 500 g i en trækasse, fra 1 kg og opefter medfølger desuden handsker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kalibreringsmasse |
| Certificeringer/compliance | DAkkS Certifikat |
| Vægt (engelsk) | 1,76 oz. |
| Klassifikation | OIML F1 |
| Materiale | Aluminium, nikkel sølv, rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 50 g |
| Tæthed | 8,0 g/cm 3 |