Få mere at vide
Sartorius Knop vægt
Artikelnummer. 17631266 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
500 g
5 kg
20 kg
Klassifikation:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M2
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Klassifikation Pakningsstørrelse
17631266 5 g OIML M2 -
16353146 2 g OIML F1 -
16363146 5 g OIML E2 -
15511735 10 g OIML F1 Hver
16373146 10 g OIML F2 -
16383146 20 g OIML E2 -
16393146 20 g OIML F1 -
17651276 50 g OIML F1 -
16303156 100 g OIML F1 -
15594989 500 g OIML E2 Hver
16333156 500 g OIML M2 -
16637665 5 kg OIML E2 -
16303166 20 kg OIML F2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17631266 Fornitore Sartorius N. del fornitore YCW356AC02
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Knopvægt velegnet til brug i renrum.
  • Individuelle E2 vægte fra 1 g til 50 kg
  • Individuelle F1 vægte fra 1 g til 50 kg
  • Individuelle F2 vægte fra 1 g til 50 kg
  • Individuelle M2 vægte fra 1 g til 10 kg
  • M Vægt Materiale: Findrejet messing
  • M Vægt Emballage: Op til 20 g i plastkasse; fra 50 g til 2 kg, i en plastlamineret sag; fra 5 kg til 10 kg, i en trækasse
  • E og F Vægt Materiale: Specialstål, højpoleret, ikke-magnetiserbar, meget korrosionsbestandig
  • E og F vægt emballage: Fra 1 g op til 20 g i en plastkasse, fra 50 g op til 500 g i en trækasse, fra 1 kg og opefter medfølger desuden handsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttype Kalibreringsmasse
Certificeringer/compliance DAkkS Certifikat
Vægt (engelsk) 0,18 oz.
Klassifikation OIML M2
Materiale Messing
Vægt (metrisk) 5 g
Tæthed 8.400 kg/m 3
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.