Få mere at vide
Sartorius Knop vægt
Knopvægt velegnet til brug i renrum.
Brand: Sartorius YCW423-02
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Individuelle E2 vægte fra 1 g til 50 kg
- Individuelle F1 vægte fra 1 g til 50 kg
- Individuelle F2 vægte fra 1 g til 50 kg
- Individuelle M2 vægte fra 1 g til 10 kg
- M Vægt Materiale: Findrejet messing
- M Vægt Emballage: Op til 20 g i plastkasse; fra 50 g til 2 kg, i en plastlamineret sag; fra 5 kg til 10 kg, i en trækasse
- E og F Vægt Materiale: Specialstål, højpoleret, ikke-magnetiserbar, meget korrosionsbestandig
- E og F vægt emballage: Fra 1 g op til 20 g i en plastkasse, fra 50 g op til 500 g i en trækasse, fra 1 kg og opefter medfølger desuden handsker
Tekniske data
Kalibreringsmasse | |
0,71 oz. | |
Aluminium, nikkel sølv, rustfrit stål | |
8,0 g/cm 3 |
DAkkS Certifikat | |
OIML F1 | |
20 g |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Knop vægt > Knop Vægt; Vægt: 20 g; Klassifikation: OIML F1; Certificering: DAkkS Certifikat
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion