Få mere at vide
BRAND™ Knop Låg
Artikelnummer. 10599151 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
215 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10599151 215 mm Hver
10401063 270 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599151 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 65631
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Knaplåg designet til brug med en række ekssikkatorer.
  • Knop på toppen af låget
  • Konstrueret af glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 215 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (udstyr) Eksikkator
Inkluderer Knap
Diameter (metrisk) Indvendig 150 mm
Produkttype Desiccator låg