Få mere at vide
BRAND™ Knop Låg
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
215 mm
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Knop på toppen af låget
- Konstrueret af glas
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 270 mm |
| Produkttype | Låg |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med (udstyr) | Eksikkator |
| Inkluderer | Knap |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 200 mm |