Få mere at vide
KNK437, MedChemExpress
Beskrivelse
KNK437 is a HSP inhibitor, and inhibits the induction of HSP105, HSP70, and HSP40.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KNK437 |
| CAS | 218924-25-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H11NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Heat Shock Protein Inhibitor I |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (127.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=CN1C(/C(CC1)=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.23 |
| Vis mere |