Få mere at vide
Retsch Knivmølle GRINDOMIX GM 200
Artikelnummer. 15792789 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
700 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15792789 700 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15792789 Leverandør Retsch Leverandørnr. 20.254.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47780.00 DKK
    40037.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 7742.27 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Retsch™ Knivmølle GRINDOMIX GM 200 er ideel til at formale og homogenisere fødevarer og foderstoffer og kan behandle mængder op til 0,7 l hurtigt og reproducerbart.
  • Bruger to skarpe, robuste blandere og en kraftig 1.000 W motor.
  • Ideel til homogenisering af stoffer med højt vand-, olie- eller fedtindhold samt til formaling af tørre, bløde og mellemhårde produkter.
  • Et bredt udvalg af låg og beholdere giver mulighed for tilpasning af møllen til individuelle anvendelseskrav.
  • Opfylder og overgår alle specielle laboratorie- og analytiske krav og er en professionel enhed, der er overlegen enhver kommerciel husholdningsmixer.
  • Effektiv størrelsesreduktion af fodermængde på op til 700 ml.
  • For- og finformaling i én mølle: skærefunktion i almindelig tilstand, formaling ved stød i omvendt tilstand, forformaling i intervaltilstand.
  • Perfekt tilpasning til applikationskrav med variabel hastighed fra 2.000 til 10.000 min-1 med et trin på 500 min-1
  • Boost funktion med hastighed på 14.000 min-1
  • Lagerkapacitet til 8 SOP'er og 4 sekvenser.
  • Touch-display med adgang til MyRETSCH webportal med produkt- og applikationsrelateret information.
  • Valgfri gravitationslåg eller volumenreduktionslåg til automatisk reduktion af malekammervolumen.
  • Der findes formalingsglas i plast, rustfrit stål og glas.
  • Alle dele, der kommer i kontakt med prøvematerialet, kan autoklaveres
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 700 ml
Certificeringer/compliance CE
Dimensioner (L x B x H) 392 x 350 x 275 mm (lukket)
Slibetid 1 sek. til 3 min.
Materiale Rustfrit stål, titaniumklinge
Partikelstørrelse Materiale: 40 mm, endelig finhed: <300 μm
Hastighed 2.000 til 10.000 min-1 (14.000 min-1-boost)
Watt 1000 W
Vægt (metrisk) 10 kg