Få mere at vide
Epredia™ Knivholder til standard knivholder ER til mikrotomer med lang slaglængde Epredia™ Microm
Artikelnummer. 12053119 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Epredia Microm Langslagsmikrotomer (HM 355S, HM 340E, HM 325)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12053119 Epredia Microm Langslagsmikrotomer (HM 355S, HM 340E, HM 325) Hver
1 options
Artikelnummer. 12053119 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 705820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12920.00 DKK
    10636.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 2283.29 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Oversigt Standard solid knivholder N
Til brug med (udstyr) Epredia Microm Langslagsmikrotomer (HM 355S, HM 340E, HM 325)
Inkluderer Integreret klingebeskyttelse og justering af frigangsvinkel; Aftagelig skærevinkelindstillingsarm