Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Kniv
Artikelnummer. 10528301
Skift visning
Længde (metrisk):
185 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10528301 185 mm
1 options
Artikelnummer. 10528301 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 5210
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Ordreinfo
LengthMetric
Tekniske data
Produkttype Kniv
Håndtag Type Plast
Længde (metrisk) klinge 60 mm
Længde (metrisk) 185 mm