Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KN 92
Beskrivelse
Inactive analog of the CaM kinase II inhibitor KN 93 . Potassium channel (Kv1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 3.2 and hERG) blocker in vitro.
Active Analog also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KN 92 |
| CAS | 1135280-28-2 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C24H28ClN2O7PS |
| Formel vægt | 554.98 |
| Molekylvægt (g/mol) | 554.979 |