Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KN-62
Beskrivelse
Selective, cell-permeable inhibitor of CaM kinase II (IC50 = 0.9 μM). Binds directly to the calmodulin binding site of the enzyme. Potent non-competitive antagonist at the P2X7 receptor (IC50 = 15 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KN-62 |
| CAS | 127191-97-3 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C38H35N5O6S2 |
| Formel vægt | 721.84 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 721.85 |