Få mere at vide
KN-62
Artikelnummer. 15464819
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464819 1 mg 1mg
15474819 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62444.M^
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hæmmer potentielt og specifikt calcium/calmodulinkinase II
Det bruges som en potent og selektiv hæmmer af CaMKII. KN-62 har påvist potent og selektiv inhibering af Ca2+/calmodulin-afhængig proteinkinase II (CaMKII; Ki=0,9 μM), som får celler til at standse i S-fasen. I HEK-293-celler, der udtrykker type III adenylylcyclase (III-AC), blokerede 10 μM KN-62 CaMKII-phosphorylering af III-AC og inhiberede hormonstimulerede Ca2+-oscillationer. Derudover er KN-62 en potent ikke-kompetitiv antagonist ved P2X7-receptoren (IC50 = 15 nM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en potent og selektiv hæmmer af CaMKII. KN-62 har vist potent og selektiv inhibering af Ca2+/calmodulin-afhængig proteinkinase II (CaMKII; Ki=0,9μ M) som får celler til at standse i S-fasen. I HEK-293-celler, der udtrykker type III adenylylcyclase (III-AC), 10μ M af KN-62 blokerede CaMKII-phosphorylering af III-AC og hæmmede hormonstimulerede Ca2+-oscillationer. Derudover er KN-62 en potent ikke-kompetitiv antagonist ved P2X7-receptoren (IC50 = 15 nM).
Opløselighed
Opløselig i 45 % (vægt/volumen) vandig 2-hydroxypropyl-β -cyclodextrin (0,93 mg/ml), methanol (10 mg/ml), DMSO (12 mg/ml), chloroform (20 mg/ml), ethanol (∼ 1 mg/ml), 1:2 DMF:PBS (pH 7,2) (∼ 0,3 mg/ml) og DMF& DMSO (∼ 30 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127191-97-3
Molekylær formel C38H35N5O6S2
Molekylvægt (g/mol) 721.85
MDL nummer MFCD00083180
InChI nøgle RJVLFQBBRSMWHX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-4-2-n-methylisoquinoline-5-sulfonamido-3-oxo-3-4-phenylpiperazin-1-yl propyl phenyl isoquinoline-5-sulfonate, unii-63hm46xpow, chembl28324, 63hm46xpow, 1-n,o-bis 5-isoquinolinesulfonyl-n-methyl-l-tyrosyl-4-phenylpiperazine, s-5-isoquinolinesulfonic acid 4-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl ester, 4-2s-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl isoquinolinesulfonic acid ester, 4-2s-2-n-methylisoquinoline-5-sulfonamido-3-oxo-3-4-phenylpiperazin-1-yl propyl phenyl isoquinoline-5-sulfonate, 5-isoquinolinesulfonic acid, 4-2s-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl ester
PubChem CID 5312126
IUPAC navn [4-[(2S)-2-[isoquinolin-5-ylsulfonyl(methyl)amino]-3-oxo-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl]phenyl]isoquinolin-5-sulfonat
SMIL CN(C(CC1=CC=C(OS(=O)(=O)C2=C3C=CN=CC3=CC=C2)C=C1)C(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KN-62
Smeltepunkt 65°C to 67°C
Farve Gul
Lineær formel NH2(CH2)10NH2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation Soluble in 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (0.93mg/ml),methanol (10mg/ml),DMSO (12mg/ml),chloroform (20mg/ml),ethanol (∽1mg/ml),1:2 DMF:PBS (pH 7.2) (∽0.3mg/ml),and DMF & DMSO (∽30mg/ml).
Formel vægt 721.84
Fysisk form Pulver