Beskrivelse
- Unikt design med glasoverflade
- Strålende, klar hvid skærm
- Oplyst, flad røreplade
- Nøglelås knap
- Omvendt rotation
- Integreret USB interface (kontrol via labworldsoft og brug af firmwareopdateringsværktøj)
- Forsænket gevind til støttestang
- Beskyttelsesklasse IP42
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 10 til 1500 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Topplademateriale | Glas |
| Volumen | 5 l |
| Vise | LED |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Watt | 0.8 W |
| Dimensioner (L x B x H) | 227 x 153 x 62.5 mm |
| Toppladelængde (metrisk) | 140 mm |
| Toppladebredde (metrisk) | 120 mm |
| Vis mere |