missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ KML 29
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30002040
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002040 50 mg
30002032 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30002040 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4872/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly potent and selective MAGL inhibitor

Highly selective and potent monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor. Exhibits potent inhibition of human, mouse and rat MAGL (IC50 values are 5.9, 15 and 43 nM, respectively). Exhibits no detectable inhibition of FAAH (IC50 > 50000 nM). Potently and selectively blocks hydrolysis of 2-arachidonoylglycerol (2-AG) in mice (IC50 = 2.5 nM and >50 μM for 2-AG and AEA respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1380424-42-9
Molekylær formel C24H21F6NO7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale KML 29
Mængde 50 mg
Formel vægt 549.42
Molekylvægt (g/mol) 549.422
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.