Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Klotho-derived peptide 6
Beskrivelse
Klotho-derived peptide 6 is a β-catenin signaling inhibitor. Binds to and sequesters Wnt ligands in vitro; prevents expression of Wnt1-induced fibronectin and α-smooth muscle action. In an in vivomouse model of diabetic kidney disease, Klotho-derived peptide 6 reduces kidney injury, improves survival and prevents accumulation of fibronectin and collagen IV in glomeruli.
Especificaciones
Especificaciones
| Gen-id (Entrez) | 1499 |
| Renhed | 0.95 |
| CAS | 2102414-23-1 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Gene Alias | bCatenin, beta 1 (88kD), beta-catenin, catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin beta-1, CTNNB, CTNNB1, DKFZp686D02253, FLJ25606, FLJ37923, Int-1, KL, Wnt1 |
| Molekylvægt (g/mol) | MolecularWeight-observed: 3491.87 |
| Mængde | 1 mg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?