Få mere at vide
Novus Biologicals™ KLHL9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Cell Cycle and Replication |
| Mål | KLHL9 |
| Synonym | FLJ13568, FLJ21815, kelch-like 9 (Drosophila), kelch-like protein 9, KIAA1354 |
| Gen symbol | KLHL9 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto