Få mere at vide
Klever Klever Excel Smal snit
Artikelnummer. 17778987
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Orange
Rød
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17778987 Rød
17758987 Blå
17768987 Orange
17788987 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17778987 Leverandør Klever Leverandørnr. KCJ420R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1964.93 DKK
    1617.87 DKK / Pakke med 50
    Spare 347.06 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Forsænket klinge af Klever Excel Narrow Cut reducerer snitskader og beskadiget gods.
  • Skærer kasser, bånd, film, tape og tusindvis flere applikationer.
  • Håndtag med flere positioner; to positioner til kontrol og rækkevidde.
  • Fås i både smalle og brede hoveder med slidstærkt klinge af kulstofstål af høj kvalitet.
  • Innovativ plastbåndsplitter.
  • Avancerede plastpolymerer.
  • Højeste sikkerhedsniveau.
  • Engangs.
Tekniske data
Produkttype Klever Excel Smal Cutter
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Rød