Få mere at vide
Ecolab™ Klerwipe™ 70/30 alkoholimprægnerede servietter
Artikelnummer. 15396108
Mætningsopløsning:
70/30 Alcohol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15396108
Brand: Ecolab™ 3079210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug ved hurtig rengøring af overflader, udstyr og produktionskomponenter. Ecolab™ Klerwipe™ 70/30 alkoholimprægnerede servietter forbliver våde under hele brugen, hvilket sikrer ensartet påføring af alkohol på hele overfladen.
  • Meget absorberende servietter
  • Ideel til sterile miljøer
  • Genlukkelig pose i dobbelt pose
  • Velegnet til direkte produktkontakt brug
  • 100% polyester eller lavpartikelservietter
  • Intet spild
  • 2 års holdbarhed
Certificeringer
Fremstillet af en ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 og European Medical Device Direktiv 93/42/EEC akkrediteret virksomhed
Tekniske data
Produkttype Imprægnerede servietter
Absorberingsevne Meget absorberende
Til brug med (applikation) Hurtig nedrensning af overflader, udstyr og produktionskomponenter
Mætningsopløsning 70/30 Alcohol
Sterilitet Steril
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Klerwipe 70/30 Denatured Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol