Få mere at vide
Ecolab™ Klercide™ 70/30 denatureret ethanol blandet med WFI
Artikelnummer. 15396068
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15396068 5 l
1 options
Artikelnummer. 15396068 Leverandør Ecolab™ Leverandørnr. 3078340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6767.25 DKK
    6423.93 DKK / Pakke med 4
    Spare 343.32 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
70 % denatureret ethanol blandet med vand til injektion (WFI) med endotoksinniveau garanteret til at være mindre end 0,25 EU/ml
  • Alkoholblandingen er 0,2 mikron filtreret og derefter fyldt og tredobbelt pakket i et renrum af klasse C, før den bliver steriliseret ved gammabestråling.
Tekniske data
Mængde 4 Pk.
Volumen (metrisk) 5 l