Få mere at vide
Ecolab™ Klercide™ 70/30 Denatureret Ethanol blandet med WFI
Artikelnummer. 15316078
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15316078 1 l
1 options
Artikelnummer. 15316078 Leverandør Ecolab™ Leverandørnr. 3078360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2819.25 DKK
    2669.07 DKK / Pakke med 6
    Spare 150.18 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til brug i effektiv desinfektionsprocedure. Ecolab™ Klercide™ 70/30 denatureret ethanol blandet med WFI steriliseres ved gammabestråling.
  • Fås som enten 70/30 isopropylalkohol (IPA) eller denatureret ethanol blandet med vand til injektion (WFI) eller deioniseret vand
  • Fås også som 60 % isopropylalkohol eller propan-1-ol og denatureret ethanol, begge blandet med WFI
  • Brug pharma grade alkohol i blanding
  • Renrumsbehandlet, 0,2 mikron filtreret og terminalt steriliseret ved gammabestråling
  • Fås som sprøjtesystemer monteret med SteriShield Delivery System , som sikrer, at indholdets sterilitet bevares under hele brugen, aerosoler, en strømaerosol eller i 5L beholder med låg
  • Tilgængelig med komplet understøttende dokumentation
Tekniske data
Produkttype Alkohol
Filtreret Filtreret
Til brug med (applikation) Desinfektionsprocedure
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Klercide 70/30 Denatured Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2-methylpropan-2-ol