Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klenow Fragment (10 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.500 enheder
300 enheder
Koncentration:
10 U/μ L
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
Beskrivelse
Thermo Scientific Klenow Fragment er det store fragment af DNA-polymerase I. Den udstiller 5'→ 3' polymerase aktivitet og 3'→ 5' exonuclease (korrektur) aktivitet, men mangler 5'→ 3' exonukleaseaktivitet af DNA-polymerase I.
Højdepunkter
- Inkorporerer modificerede nukleotider (fx Cy3-, Cy5-, aminoallyl-, biotin-, digoxigenin- og fluorescens-mærkede nukleotider)
- Aktiv i restriktionsenzym, PCR, RT og T 4 DNA Ligase buffere
Applikationer
- DNA afstumpning ved udfyldning af 3'-udhæng
- Tilfældig primet DNA-mærkning
- Mærkning ved udfyldning af 5'-udhæng af dsDNA
- DNA-sekventering ved Sanger-metoden
- Stedspecifik mutagenese af DNA med syntetiske oligonukleotider
- Anden streng syntese af cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Polymerase | DNA polymerase I |
| Mængde | 300 enheder |
| Produkttype | Klenow Fragment |