Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klenow Fragment (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10795071 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.500 enheder
300 enheder
Koncentration:
10 U/μ L
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
Artikelnummer. 10795071
Brand: Thermo Scientific™ EP0052
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klenow Fragment er det store fragment af DNA-polymerase, der udviser 5'→ 3' polymerase, 3'→ 5' exonuclease (korrekturlæsning) aktiviteter, men mangler 5'→ 3' exonukleaseaktivitet.
Thermo Scientific Klenow Fragment er det store fragment af DNA-polymerase I. Den udstiller 5'→ 3' polymerase aktivitet og 3'→ 5' exonuclease (korrektur) aktivitet, men mangler 5'→ 3' exonukleaseaktivitet af DNA-polymerase I.
Højdepunkter
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (fx Cy3-, Cy5-, aminoallyl-, biotin-, digoxigenin- og fluorescens-mærkede nukleotider)
  • Aktiv i restriktionsenzym, PCR, RT og T 4 DNA Ligase buffere
Applikationer
  • DNA afstumpning ved udfyldning af 3'-udhæng
  • Tilfældig primet DNA-mærkning
  • Mærkning ved udfyldning af 5'-udhæng af dsDNA
  • DNA-sekventering ved Sanger-metoden
  • Stedspecifik mutagenese af DNA med syntetiske oligonukleotider
  • Anden streng syntese af cDNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Polymerase DNA polymerase I
Mængde 1.500 enheder
Produkttype Klenow Fragment