Beskrivelse
Klenow Fragment, exo-, er det store fragment af DNA-polymerase I. Den udstiller 5'→ 3' polymerase aktivitet, men mangler 3'→ 5' og 5'→ 3' exonukleaseaktiviteter af DNA-polymerase I. Den 3'→ 5' exonukleaseaktivitet af enzymet elimineres ved mutationer i 3'→ 5'-exonuclease aktiv sit.
Højdepunkter
- Mangler 3'→ 5' exonukleaseaktivitet
- Inkorporerer modificerede nukleotider (fx Cy3-, Cy5-, fluorescein-, rhodamin-, aminoallyl-, biotin-mærkede nukleotider)
- Aktiv i restriktionsenzym-, PCR- og RT-buffere
Applikationer
- Tilfældig primet DNA-mærkning
- Mærkning ved udfyldning af 5'-udhæng af dsDNA
- Strandforskydningsforstærkning (SDA)
- DNA-sekventering ved Sanger-metoden
Note
Klenow Fragment, exo- anbefales ikke til DNA-blunting-reaktioner før DNA-ligering, da det ofte tilføjer et eller flere ekstra nukleotider til 3'-terminalen af stumpende DNA-substrater på en ikke-skabelonstyret måde
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 U/μl |
| Polymerase | DNA polymerase I |
| Kompatibel buffer | Restriktionsenzym, PCR, RT-buffer |
| Mængde | 300 enheder |
| Produkttype | Klenow Fragment |