Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ Nemesis™ Briller
Beskrivelse
KleenGuard™ Nemesis™ Safety Eyewears stilfulde flotte udseende og holdbare, lette konstruktion er blot nogle af grundene til, at millioner af mennesker bærer dem til beskyttelse både på arbejdet og i hjemmet.
Nemesis™ Sikkerhedsbriller har polycarbonatlinser, der giver 99,9 % UVA/UVB/UVC-beskyttelse for at hjælpe med at forhindre øjenskader som grå stær, nethindeskader og andre tilstande, der kan forårsage midlertidigt synstab. Wraparound-rammen har en basiskurve på 8, der udvider rækkevidden af perifer beskyttelse, samt bløde stænger for komfort.
De Nemesis™ sikkerhedsbriller har et patenteret næsestykke designet til at være ekstremt fleksibelt, til at kanalisere sved væk fra øjnene og for at forhindre glide ned gennem næsen– alt sammen for langsigtet komfort.
Hvert par KleenGuard™ Nemesis™ sikkerhedsbriller kommer med nakkesnor til at sikre dem, så brillerne er klar til at beskytte med et øjebliks varsel. Sikkerhedsbrillerne er fremstillet i overensstemmelse med ANSI/ISEA Z87.1+ standarden for personlig øjenbeskyttelse.
Både mænd og kvinder vil opleve, at disse stilfulde briller er komfortable og funktionelle til byggeri, fremstilling, skyde-/skydebane og en lang række andre industrier.
- Ideel til indendørs brug
- Har et sporty, fleksibelt, let design, som dine medarbejdere vil være glade for at bære; de har et stilfuldt, sporty look og feel
- Møder ANSI Z87.1+ standarder for personlig øjenbeskyttelse
- Polycarbonat linser giver 99,9% UVA/UVB/UVC
- Patenteret FLEX-DRY designet til at være ekstremt fleksibel, til at kanalisere sved væk fra øjnene og til at forhindre glide ned gennem næsen– alt sammen for langsigtet komfort
Overholdelse
Opfyld ANSI/ISEA Z87.1+ standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Opfylder ANSI/ISEA Z87.1+ standarder. |
| Linsebelægning | UV-behandlet, Anti-dug |
| Oversigt | Klar FogGard Plus |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Sort |
| Inkluderer | Nakkesnor |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Plast |
| Vis mere |