Få mere at vide
KleenGuard™ G40 latexbelagte bomuldshandsker
Artikelnummer. 11883490
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11883490 X-Large 12 par
11730674 Lille 12 par
11863490 Medium 12 par
11873490 Større 12 par
11740674 2X-Large 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Artikelnummer. 11883490 Leverandør KleenGuard™ Leverandørnr. 97273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 DKK
    199.03 DKK / 12 par
    Spare 89.97 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Handsker giver et højt niveau af holdbarhed på arbejdspladsen med en poly-bomulds latex-belægningsproces for at give lavere latexproteiner. KleenGuard™ G40 latexbelagte bomuldshandsker, ideelle til murværk, generel vedligeholdelse og lagerforsendelse.
  • Handsker giver holdbarhed på den industrielle arbejdsplads
  • Poly-bomuld latex coating-proces giver lavere latex proteiner
  • Crinkle latex-tekstur forbedrer grebet
  • Åndbar bomuldsryg øger komforten
  • Ideel til murværk, byggeri og generel vedligeholdelse
  • Dedikerede højre og venstre handsker for en tætsiddende, sikker pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belægningsmateriale Krøllet latex
Farve Grå
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Hånd Bestemt
Materiale Polybomuld
Produkttype Sømløse strikhandsker
Størrelse X-Large
Stil Fuldhåndshandske
Til brug med (applikation) Murværk, generel vedligeholdelse og konstruktion
Handske manchet farve Sort
Handske manchet stil Strikke
Serie G40
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.5 cm