Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ A20+ åndbar partikelbeskyttelsesoveralls
Artikelnummer. 13494556
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 13494556
Brand: KleenGuard™ 95180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at beskytte mod partikler, fibre og lette sprays. Åndbare partikelbeskyttelsesoveralls er fremstillet af letvægts SMS stof til at hjælpe kroppen med at opretholde termisk komfort.
  • Ergonomisk designet krop, hætte og talje for komfort
  • Tommelfingerløkker hjælper med at forhindre ærmerne i at køre op
  • Tredobbelt syede indvendige sømme for at hjælpe med at modstå almindeligt slid og stofpletter
  • Silikonefri og antistatisk belagt til arbejde på kritiske områder som maling eller følsomme overflader
  • Ydre slidbestandigt lag for holdbarhed, især når du kravler eller gnider mod genstande som vægge osv.
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til generelle formål
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale SMS Stof
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Lukketype Lynlås foran
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Steril
Rygstil Strækbar
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE-mærke, Type 5, Type 6
Latex fri Ja
Til brug med (applikation) Generel vedligeholdelse, kontraktrengøring, konstruktionsværktøj