Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ A20+ åndbar partikelbeskyttelsesoveralls
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Ergonomisk designet krop, hætte og talje for komfort
- Tommelfingerløkker hjælper med at forhindre ærmerne i at køre op
- Tredobbelt syede indvendige sømme for at hjælpe med at modstå almindeligt slid og stofpletter
- Silikonefri og antistatisk belagt til arbejde på kritiske områder som maling eller følsomme overflader
- Ydre slidbestandigt lag for holdbarhed, især når du kravler eller gnider mod genstande som vægge osv.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Stof |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Lukketype | Lynlås foran |
| Vis mere |