Få mere at vide
KleenGuard™ A10 Let overtrækssko med sø
Artikelnummer. 10033874
Skift visning
Vægt (engelsk):
12.694 lb.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
10033874 12.694 lb. Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 10033874 Leverandør KleenGuard™ Leverandørnr. 82720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5925.00 DKK
    3528.72 DKK / Pakke med 200
    Spare 2396.28 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
KleenGuard™ A10 Light Duty Oversko lavet af SMS antistatisk materiale med robust vinylsål og elastisk overdel for øget beskyttelse.
  • Engangsovertrækssko/støvle konstrueret ved hjælp af A50 antistatisk bundlag med robust sål
  • Åndbar, ikke-absorberende elastisk overdel plus vinylsål
  • Forbedrer sikkerhed og komfort i højrisikoområder
  • Beskytter mod vandbaseret stænk, væsker eller støvpartikler og giver generel beskyttelse
  • Ideel til: at holde fodtøj rent og dækket, hjælper med at reducere forurening i fødevareforarbejdning og lette industriområder, beskytter sikkerhedsfodtøj mod stænk og spild i tungere industriområder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 41.3 x 22.1 cm
Længde (engelsk) 16,3 tommer
Længde (metrisk) 41.3 cm
Materiale Polyblend
Størrelse Mellem/stor
Sål materiale Vinyl
Tå materiale Flerlags non-woven barrierelaminat
Vægt (engelsk) 12.694 lb.
Vægt (metrisk) 5.77 kg
Bredde (metrisk) 22.1 cm
Engangs Engangsbrug
Vandtæt Vandtæt
Produkttype Let-duty overtrækssko med sål