Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Slimroll™ Valsede 2-lags papirhåndklæder 6781, 6 ruller
Farve:
Hvid
Beskrivelse
6 x 100m = 2.400 ark, hvid, 2-lags Slimroll rullede håndklæder (600m i alt) Hver Slimroll papirhåndklæder indeholder 100 meter 2-lags rullede håndklæder, svarende til 400 ark papirhåndklæde Vis, at du er omsorgsfuld med brugerens foretrukne, bløde og blide Kleenex mærke prægede ark, i en rulle for en sømløs håndtørringsoplevelse Den mest skånsomme Slimroll håndklæde til forhøjet pleje i mindre premium toiletrum med Airflex Teknologi i hvert ark, hvilket resulterer i overlegen sugeevne, som giver folk mulighed for at føle sig rene og friske. Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret. Kompatibel med Aquarius håndklæderulle-dispenser i hvid (7955) eller sort (7956) med én aftørring, så den matcher stilen på dit toilet, en mere kompakt og vores mest hygiejniske dispenser, der findes, og opløfter dit vaskede rum. Kleenex mærke, designet til at levere en uovertruffen oplevelse og samtidig understøtte høje hygiejnestandarder på arbejdspladsen. For hjemlig komfort fra et af verdens mest elskede mærker, vælg Kleenex Ultra premium papirhåndklæder. Slimroll papirhåndklæder er venlige mod huden til hyppig håndtørring, og deres kompakte fodaftryk gør dem velegnede til hygiejnekritiske miljøer med begrænset plads. De bløde og blide 2-lags papirservietter er med til at vise brugerne, at du holder af, mens du Airflex Teknologi, der er indlejret i hvert engangshåndklæde, understøtter effektiv og effektiv håndtørring og høje hygiejnestandarder for toiletter. Vis, at du er omsorgsfuld med brugernes foretrukne, bløde og blide Kleenex mærke prægede ark på dette rullede papirhåndklæde. Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret. Disse Kimberly-Clark håndklæder er kompatible med Aquarius rullede håndklædedispenser i hvid (kode 7955) eller sort (kode 7956), en mere kompakt og vores mest hygiejniske dispenser til papirhåndklæder. Denne dispenser er helt lukket, hvilket sikrer, at brugerne kun vil røre det håndklæde, de bruger, når de tørrer hænder, og vores berøringsfrie dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering for yderligere at understøtte hygiejnestandarder. Der er ikke gået på kompromis med effektiviteten Kleenex Ultra Slimroll hvid papirhåndklæderulle. Den innovative, aldrig-udløbende udskiftningsrullefunktion i den kompatible Kimberly-Clark håndklædedispensere giver dig mulighed for at placere en erstatningsrulle i systemet, før den originale rulle er færdig, hvilket sikrer en jævn overgang mellem ruller for at minimere spild og sikre, at der ikke er huller i din brugers evne til at opretholde hygiejnestandarder. Disse håndklæderuller har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. 6 x 100m = 2.400 ark, hvid, 2-lags Slimroll rullede håndklæder (600m i alt)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rulle håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.47 ft. |
| Længde (metrisk) | 45 cm |
| Bredde (engelsk) | 15,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Kontorer |
| Emballagemængde | 100 mx 6 ruller (600 m i alt) |