Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Valsede 2-lags papirhåndklæder 6780, 6 ruller
Artikelnummer. 30158563
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30158563 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30158563 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 DKK
    528.58 DKK / Pakke med 6
    Spare 816.42 DKK
    60% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Skånsomt sammenrullet håndklæde til forhøjet pleje i førsteklasses toiletter, uden at gå på kompromis med arbejdspladsens hygiejne. Bløde og blide mærke-prægede ark.
6 x 150m = 3.600 ark, hvide, 2-lags rullede håndklæder (900m i alt) Hver rulle køkkenrulle indeholder 150 meter 2-lags rullede håndklæder, svarende til 600 ark papirhåndklæde Vis, at du er omsorgsfuld med brugerens foretrukne, bløde og blide Kleenex mærkeprægede ark, i en rulle for en sømløs håndtørringsoplevelse Det mest skånsomme rullede håndklæde til forhøjet pleje i førsteklasses toiletter med Airflex Teknologi i hvert ark, hvilket resulterer i overlegen sugeevne, som giver folk mulighed for at føle sig rene og friske. Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret. Kompatibel med Aquarius rullet papirhåndklæde dispenser i hvid (7375) eller sort (7376) i hvid (7375) eller sort (7376) for at matche stilen på dit vaskerum, vores mest hygiejniske dispenser, der er tilgængelig, opløfter dit vaskerum Kleenex mærke, designet til at levere en uovertruffen oplevelse og samtidig understøtte høje hygiejnestandarder på arbejdspladsen. For hjemlig komfort fra et af verdens mest elskede mærker, vælg Kleenex Ultra premium papirhåndklæder. Vis, at du er omsorgsfuld med brugernes foretrukne, bløde og blide Kleenex mærkeprægede ark på denne håndklæderulle for en sømløs håndtørringsoplevelse i førsteklasses toiletter. Vores mest skånsomme rullede papirhåndklæder er venlige mod huden til hyppig håndtørring, og de bløde og blide 2-lags papirservietter hjælper med at vise brugerne, at du holder af. De Airflex Teknologi, der er indlejret i hvert engangshåndklæde, understøtter overlegen absorberingsevne for effektiv håndtørring, så folk kan føle sig rene og friske efter at have tørret hænder. Fødevarekontakt og europæisk miljømærke certificeret. Disse Kimberly-Clark håndklæder er kompatible med Aquarius rullede håndklædedispenser i hvid (kode 7375) eller sort (kode 7376) for at matche stilen på dit toilet, vores mest hygiejniske køkkenrulle dispenser til rådighed. Denne dispenser er helt lukket, hvilket sikrer, at brugerne kun vil røre det håndklæde, de bruger, når de tørrer hænder, og vores berøringsfrie dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering for yderligere at understøtte hygiejnestandarder. Der er ikke gået på kompromis med effektiviteten Kleenex Ultra hvid papirhåndklæderulle. Den innovative, aldrig-udløbende udskiftningsrullefunktion i den kompatible Kimberly-Clark håndklædedispensere giver dig mulighed for at placere en erstatningsrulle i systemet, før den originale rulle er færdig, hvilket sikrer en jævn overgang mellem ruller for at minimere spild og sikre, at der ikke er huller i din brugers evne til at opretholde hygiejnestandarder. Disse håndklæder har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. 6 x 150m = 3.600 ark, hvide, 2-lags rullede håndklæder (900m i alt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rulle håndklæde
Længde (engelsk) 1.96 ft.
Længde (metrisk) 60 cm
Bredde (engelsk) 1.29 ft.
Bredde (metrisk) 40 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Kontorer
Emballagemængde 150 mx 6 ruller (900 m i alt)