Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Sammenfoldede 2-lags papirhåndklæder
Beskrivelse
Indeholder
30 bundter x 94 håndklæder ea.
Sammenfoldede håndklæder, der doserer et ad gangen, hvilket reducerer spild og holder genopfyldningsfrekvensen og omkostningerne på et minimum Fremstillet ved hjælp af unikke Airflex Teknologi. Blød, stærk og meget absorberende, selv når den er våd. Bløde, stærke og absorberende håndklæder, der giver en kvalitetsfølelse, når de bruges FSC certificeret kompatibel med Aquarius foldede håndklædedispensere (produktkoder 6945, 6956 og 7171) og Kimberly-Clark Professional Foldede håndklædedispensere (produktkoder 8971 og 9962). Løft din toiletoplevelse med det betroede og velkendte Kleenex mærke, designet til at levere en uovertruffen oplevelse og samtidig understøtte høje hygiejnestandarder på arbejdspladsen. Kleenex store sammenfoldede håndklæder er det foretrukne foldede håndklæde til hjemmelignende komfort og uovertruffen pleje i eksklusive toiletter. De bløde og blide 2-lags papirservietter er med til at vise brugerne, at du holder af, mens du Airflex Teknologi, der er indlejret i ethvert engangshåndklæde, understøtter effektiv og effektiv håndtørring og understøtter høje hygiejnestandarder for toiletter. Interfold papirservietter, eller V-fold håndklæder, som de også kaldes, er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne metode til dispensering af et enkelt ark er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører ved det ark, de bruger. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at forbedre omkostningerne ved brug, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, når de tørrer hænder. Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering. Disse håndklæder har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for papirhåndklæde dispenser: Aquarius dispensere i hvid eller sort (produktkoder 6945 og 7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (kode 8971). FSC og europæisk miljømærke certificeret til miljøsikring. Fødevarekontakt certificeret. Et klip af Kleenex store interfold papirhåndklæder indeholder 124 V fold håndklæder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sammenfoldet håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.81 ft. |
| Længde (metrisk) | 55.4 cm |
| Bredde (engelsk) | 1.23 ft. |
| Bredde (metrisk) | 39.5 cm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 41,5 x 21,5 cm |
| Til brug med (applikation) | Fødevarekontaktområder, kontor- og hoteltoiletter |
| Emballagemængde | 30 pakker x 94 ark (2820 ark) |
| Vis mere |