Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Interfold 3-lags papirhåndklæder 6710, 15 pakker
Beskrivelse
15 pakker x 96 hvide, 3 lags ark (1.440 i alt) En klemme af sammenfoldede håndklæder indeholder 96 bløde, blide og tykke 3-lags V-foldede håndklæder Understøt håndhygiejnestandarder og skab en opløftende toiletoplevelse med Kleenex Ultrafoldede håndklæder Effektiv og effektiv håndtørring, der skaber mindre spild takket være Airflex Teknologi i disse papirhåndklæder Papirhåndklæderne er FSC og europæisk miljømærke certificeret til håndhygiejne med miljøgaranti. Fødevarekontakt certificeret Kleenex Ultra-indfoldede håndklæder er de mest foretrukne af brugere for uovertruffen pleje i eksklusive toiletter. Løft din toiletoplevelse med de betroede og velkendte Kleenex mærke, designet til at levere en uovertruffen oplevelse og samtidig understøtte høje hygiejnestandarder på arbejdspladsen. Kleenex Ultra-sammenfoldede håndklæder er de mest foretrukne af brugere til uovertruffen pleje i eksklusive toiletter. De bløde, blide og tykke 3-lags papirhåndklæder er med til at vise brugerne, at du holder af, mens de Airflex Teknologi, der er indlejret i ethvert engangshåndklæde, understøtter effektiv og effektiv håndtørring og understøtter høje hygiejnestandarder for toiletter. Interfold papirhåndklæder, eller V-fold papirhåndklæder, som de også er kendt, er designet til at dispensere et papirhåndklæde ad gangen. Denne metode til dispensering af et enkelt ark er designet til at forbedre håndhygiejnen ved at minimere risikoen for kontaminering ved håndtørring, da brugeren kun rører ved det ark, de bruger. Udlevering af et papirhåndklæde ad gangen er også designet til at forbedre omkostningerne ved brug, da brugeren kun tager de håndklæder, de har brug for, når de tørrer hænder. Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering. Disse håndklæder har kompressionsteknologi for øget bæredygtighed gennem reduceret opbevaring og transport. Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for papirhåndklæde dispenser: Aquarius dispensere i hvid eller sort (produktkoder 6945 og 7171), en dispenser med høj kapacitet (kode 9962) og en dispenser i rustfrit stål med høj billedkvalitet (kode 8971). FSC og europæisk miljømærke certificeret til miljøsikring. Fødevarekontakt certificeret. Et klip af Kleenex Ultra interfold papirservietter indeholder 96 V fold håndklæder. Hvert 3-lags papirhåndklæde måler 31,8 cm x 21,5 cm. 15 pakker x 96 hvide, 3 lags ark (1.440 i alt)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sammenfoldet håndklæde |
| Længde (engelsk) | 1.82 ft. |
| Længde (metrisk) | 55.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 1.29 ft. |
| Bredde (metrisk) | 39.7 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 31.8 x 21.5 cm |
| Format | Foldet |
| Til brug med (applikation) | Travle toiletmiljøer |
| Vis mere |