Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Standard rulle toiletpapir
Artikelnummer. 12681466
Skift visning
Ply:
2-lags
3-lags
Emballagemængde:
6 x 6 ruller x 350 ark
8 x 8 ruller x 350 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 64
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ply Emballagemængde Pakningsstørrelse
12681466 3-lags 6 x 6 ruller x 350 ark Pakke med 36
10797724 2-lags 8 x 8 ruller x 350 ark Pakke med 64
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12681466 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 8440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    372.65 DKK / Pakke med 36
    Spare 857.35 DKK
    69% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Giver hjemmets komfort. Kleenex™ Standard Roll Toilet Tissue opløses i koldt vand og tilstopper ikke afløb.
  • Super-hvid, perforeret og hygiejnisk
  • Blød og absorberende
  • Opløses i koldt vand, så kloakrørene ikke tilstopper
  • Perforering muliggør økonomisk forbrug, velegnet til omkostningsbesparelser og reduktion af affaldsmængden.
  • ISO 14001, ISO 9001 og FSC certificeret
  • Garanteret ansvarlige fremstillingsprocesser og høj kvalitet
  • Ideel til toiletter i kontorbygninger og hoteller, der værdsætter et ædelt image
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Toiletvæv (lille rulle)
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 12 cm
Bredde (engelsk) 3,7''
Bredde (metrisk) 9.3 cm
Materiale Paper (Papir)
Certificeringer/compliance ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel og FSC certificeret
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 12 x 9.3 cm
Format Standard perforeret rulle
Til brug med (applikation) Ideel til toiletter i kontorbygninger og hoteller, som giver en ædel billedværdi
Emballagemængde 6 x 6 ruller x 350 ark
Ply 3-lags