Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8459 Toiletpapir 3-lags papirruller, 72 ruller
Beskrivelse
- Hver pakke indeholder 9 almindelige bløde toiletruller, 195 hvide, 3 lags toiletpapirark
- Blød og stærk bulk toiletrulle er ideel til enhver virksomhed, hvor et professionelt billede af høj kvalitet er vigtigt
- Tilbyder reduceret vedligeholdelse, da toiletpapir let opløses i vand, hvilket hjælper med at forhindre blokeringer
- Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ ICON™ dispenseringssystem (53655 og 53945) med udskiftelig frontpladeteknologi - tilgængelig til rullet håndklæde, hudpleje og toiletpapir
- Dispensere fundet i ICON samling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Toiletpapirrulle |
| Længde (engelsk) | 32,7 tommer. |
| Længde (metrisk) | 83.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 31.2 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Hoteller |
| Emballagemængde | 195 x 9 ruller x 8 pakker (14.040 i alt) |