Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8570 Jumbo Roll 2-lags toiletpapir, 6 ruller
Beskrivelse
- 6 ruller x 500 hvide, 2 lags ark (1.140 m)
- Højkvalitets jumborulle toiletpapir, der skaber en forbedret oplevelse til toiletter med højere trafik
- 2-lags toiletvæv er blødt og luksuriøst, der giver forhøjet pleje
- For at sikre miljøet er jumborulle toiletpapir lavet af 100% genbrugsfibre, er FSC certificeret, bærer det europæiske miljømærke og har pålidelig skylbarhed
- Kompatibel med en række forskellige dispensermuligheder: Aquarius™ Enkelt Mini Jumbo Toilettissue Dispenser i hvid (varekode 6958), en høj kapacitet hvid Aquarius™ Dispenser (varekode 6947), non stop Aquarius™ Dispensere i hvid og sort (produktkode 6991 og 7184) og en enkelt rulle dispenser i rustfrit stål (produktkode 8974)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Jumbo badeværelsesvæv |
| Længde (engelsk) | 15,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Farve | Hvid |
| Format | Rulle |
| Til brug med (applikation) | Højt trafikerede toiletter |
| Ply | 2-ply |
| Vis mere |