Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8484 Standardstørrelse 4-lags toiletrulle, 24 ruller
Beskrivelse
- Hver individuel toiletpapirrulle indeholder 160 hvide 4-lags toiletpapirark
- Højkvalitets standard toiletrulle skaber en forbedret toiletoplevelse
- Quiltet 4-lags toiletpapir er blødt og luksuriøst og lavet af 100% rene fibre for at give forhøjet pleje
- For at sikre miljøet, Kleenex™ standard toiletrulle er FSC certificeret og har pålidelig skylbarhed
- Kompatibel med en række forskellige Kimberly-Clark muligheder for toiletpapirdispenser
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Toiletpapirrulle |
| Længde (engelsk) | 17,3 tommer. |
| Længde (metrisk) | 44 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 34.5 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Fødevareforarbejdning, sundhedspleje - akut pleje, fitnessklubber, hoteller, store kontorer, kontraktrensere |
| Emballagemængde | 160 x 24 ruller (3840 i alt) |