Beskrivelse
- Filtisolering og varmebarriere til varm og tør håndtering (250 C/°480 °F).
- Ydersømsfri todelt konstruktion for øget komfort og fleksibilitet.
- Bonded nitril coating giver snavs, punktering, slid og skæremodstand.
- Svedabsorberende nonwoven filtforing begrænser sveden.
- Bonded nitrilcoating giver yderligere snavs, punktering, skæring og slidstyrke.
- Forbedret greb giver sikkert greb under tørre eller olierede forhold.
- Ideel til brug i bilindustrien, kemikalier og fødevareforarbejdning (kun indirekte kontakt).
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Kloreret | Nej |
| Belagt område | Ubelagt |
| Farvekode | Grå |
| Konstruktion | Strikke |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Show More |