Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 42-474 Industrihandsker
Artikelnummer. 12455130 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
12 par
72 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12455130 9 1 par
15692924 9 12 par
15252349 9 72 par
12465130 10 1 par
12600902 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12455130 Leverandør Ansell Leverandørnr. 42474090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Varmebestandige handsker i fuld længde giver komplet beskyttelse og ekstra komfort
  • Filtisolering og varmebarriere til varm og tør håndtering (250 C/°480 °F).
  • Ydersømsfri todelt konstruktion for øget komfort og fleksibilitet.
  • Bonded nitril coating giver snavs, punktering, slid og skæremodstand.
  • Svedabsorberende nonwoven filtforing begrænser sveden.
  • Bonded nitrilcoating giver yderligere snavs, punktering, skæring og slidstyrke.
  • Forbedret greb giver sikkert greb under tørre eller olierede forhold.
  • Ideel til brug i bilindustrien, kemikalier og fødevareforarbejdning (kun indirekte kontakt).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Kloreret Nej
Belagt område Ubelagt
Farvekode Grå
Konstruktion Strikke
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Udvendig finish Ingen tekstur
Latex fri Ja
Materiale Polyester
Produkttype Varmebestandige handsker
Størrelse 9
Stil Clute
Temperatur (engelsk) Max. 480 °F
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C
EN388 Standard 2241B
Til brug med (applikation) Pressesprøjtestøbning, prøvning, svejsning
Køn Unisex
Handske manchet farve Grå
Handske manchet stil Handske
Hem farve Grå
Liner materiale Ikke-vævet polyester, polybomuld
Foring Foret
Model- 42-474
Modstandsdygtig overfor Varme
Serie ActivArmr™ 42-474
Tommelfinger stil Lige