Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Skum til hverdagshåndrens
Artikelnummer. 12611376
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12611376 1 l Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12611376 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    302.39 DKK / Pakke med 6
    Spare 877.61 DKK
    74% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Dispenserer den ideelle mængde sæbe til hver vask, hvilket forhindrer overforbrug. Scott™ Essential™ Foam Everyday Hand Cleanser leverer op til dobbelt så mange vaske per liter som konventionelle flydende sæber.
  • Pink skumsæbe med en luksusfølelse og subtil duft.
  • Leveres i stærke, hygiejnisk forseglede kassetter, der er hurtige og nemme at installere.
  • Giver op til 2.500 skud sæbe.
  • Krymper for at spare plads, når den er tom og kan genbruges (når pumpen er fjernet).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrensekassette
Farve Pink (Pink)
Dimensioner (L x B x H) 19 x 9 x 9 cm
Til brug med (applikation) Ideel til travle toiletter; rengøring af hænder og opretholdelse af god hygiejne
Mængde 6 Pk.
Størrelse 6 x 1 L
Volumen (engelsk) 33,8 oz.
Volumen (metrisk) 1 l