Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Ansigtsvæv, 2-lags æskevæv
Artikelnummer. 12615636
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tommer)
21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tommer)
Emballagemængde:
100 ark x 21 dispenseræsker
90 ark x 12 dispenserterninger
Pakningsstørrelse:
21 sæt
Hver
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde Pakningsstørrelse
12615636 20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tommer) 90 ark x 12 dispenserterninger Pakke med 12
11725383 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tommer) 100 ark x 21 dispenseræsker 21 sæt
11367284 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tommer) 100 ark x 21 dispenseræsker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12615636 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.64 DKK
    221.04 DKK / Pakke med 12
    Spare 104.60 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bløde og luksuriøse ansigtsservietter giver forhøjet pleje. Pakket i en tissueboks for et stilfuldt, professionelt image. Hver æske indeholder bløde, stærke og absorberende 2-lags ansigtsservietter af høj kvalitet, der er produceret af FSC certificerede fibre.
  • Hver enkelt æske med servietter indeholder 2-lags servietter
  • Tissues dispenseres fra en stilfuld tissueboks for et billede af høj kvalitet
  • Blødt ansigtsservietter ideel til brug i hjem, kontorer og toiletter
  • Fremstillet af FSC (Forest Stewardship Council) certificeret træ
  • Kompromisløs pleje, der giver ekstra hygiejne på arbejdspladsen fra de betroede Kleenex™ mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ansigtsvæv
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 30.8 cm
Bredde (engelsk) 9,2 tommer.
Bredde (metrisk) 23.4 cm
Materiale AIRFLEX stof
Certificeringer/compliance FSC certificeret
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tommer)
Til brug med (applikation) Kontorer, fitnessklubber, hoteller, store kontorer, kontraktrengøring, toiletter
Emballagemængde 90 ark x 12 dispenserterninger
Ply 2-ply