Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Ansigtsvæv, 2-lags æskevæv
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11725383
Dimensioner (L x B):
20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tommer)
21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tommer)
Emballagemængde:
100 ark x 21 dispenseræsker
90 ark x 12 dispenserterninger
Pakningsstørrelse:
21 sæt
Hver
Pakke med 12
Artikelnummer. 11725383
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 8835
Bløde og luksuriøse ansigtsservietter giver forhøjet pleje. Pakket i en tissueboks for et stilfuldt, professionelt image. Hver æske indeholder bløde, stærke og absorberende 2-lags ansigtsservietter af høj kvalitet, der er produceret af FSC certificerede fibre.
  • Hver enkelt æske med servietter indeholder 2-lags servietter
  • Tissues dispenseres fra en stilfuld tissueboks for et billede af høj kvalitet
  • Blødt ansigtsservietter ideel til brug i hjem, kontorer og toiletter
  • Fremstillet af FSC (Forest Stewardship Council) certificeret træ
  • Kompromisløs pleje, der giver ekstra hygiejne på arbejdspladsen fra de betroede Kleenex™ mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ansigtsvæv
Længde (engelsk) 14,2 tommer
Længde (metrisk) 36.3 cm
Bredde (engelsk) 9,7 tommer.
Bredde (metrisk) 24.8 cm
Materiale Syntetisk fiber
Certificeringer/compliance FSC certificeret
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tommer)
Format 96-brønds
Til brug med (applikation) Kontorer, fitnessklubber, hoteller, store kontorer, kontraktrengøring, toiletter
Emballagemængde 100 ark x 21 dispenseræsker
Ply 2-ply