Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional Kleenex™ Ansigtsvæv 8827
Artikelnummer. 30536319
Skift visning
Dimensioner (L x B):
40 x 24 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2400
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
30536319 40 x 24 cm Pakke med 2400
1 options
Artikelnummer. 30536319 Leverandør Kimberly-Clark Professional Leverandørnr. 8827
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ansigtsvæv er blødt og luksuriøst, giver øget pleje og er pakket i en standardstørrelse serviettboks, som passer til de fleste ansigtsservietdispensere.
  • Hver enkelt æske med papirlommetørklæder indeholder 100 hvide, 2-trådede servietter, hver 20,6 x 20 cm
  • Bløde ansigtsvæv med Kleenex™ standardkvalitet, ideelt til brug i hjem, kontorer og badeværelser
  • Denne æske med Kleenex™ lommetørklæder er produceret af FSC (Forest Stewardship Council) certificeret træ
  • Kompromisløs pleje, der leverer ekstra hygiejne på arbejdspladsen fra det betroede Kleenex™ mærke
  • Selvstændig boks eller kompatibel med ansigtsservietdispenseren Kimberly-Clark Professional™ (produktkode 7820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ansigtsvæv
Længde (engelsk) 15,7 tommer
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (engelsk) 9,4 tommer
Bredde (metrisk) 24 cm
Materiale Papir
Certificeringer/compliance FSC Certificeret
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 40 x 24 cm
Til brug med (applikation) Kontorer, arbejdspladser, hjem
Ply 2-ply