Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8824 Ansigtsvæv 3-lags væv i æske, 12 flade vævsæsker
Beskrivelse
- Hver enkelt æske med servietter indeholder 72 hvide 3-lags servietter, der hver måler 20 cm (L) x 20 cm (B)
- Kleenex™ servietter dispenseres fra en flad tissueboks for et stilfuldt, professionelt image
- Blødt, 3 lags ansigtsservietter med Kleenex kvalitet som standard
- Fremstillet af FSC (Forest Stewardship Council) certificeret træ, 90 % nyfiber og 10 % genbrugsfiber
- Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ dispenser til ansigtsservietter (produktkode 7820)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ansigtsvæv |
| Længde (engelsk) | 9,3'' |
| Længde (metrisk) | 23.8 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,8 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Kontorer, fitnessklubber, hoteller, store kontorer, kontraktrengøring, toiletter |
| Emballagemængde | 72 x 12 kasser (864 i alt) |