Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ekstra gel håndsprit
Artikelnummer. 15688740
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 x 1,2 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15688740 4 x 1,2 l Pakke med 4
16634472 6 x 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15688740 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    655.52 DKK / Pakke med 4
    Spare 524.48 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Beriget med blødgørende midler og dræber op til 99,99% af en lang række mikroorganismer. Med en farve- og duftfri formulering er denne alkoholgel dermatologisk testet. De Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitiser refills er designet til hurtig og nem installation med et enkelt tryk og klik.
  • Designet til at levere en uovertruffen oplevelse og samtidig understøtte høje håndhygiejnestandarder på arbejdspladsen.
  • Denne håndsprit dræber op til 99,99 % af en lang række mikroorganismer.
  • Håndgelen er velegnet til brug i hygiejnekritiske områder såsom sundheds- og fødevareforarbejdningsmiljøer og opfylder kravene i biocidproduktforordningen (BPR , Forordning (EU) 528/2012).
  • Denne Kleenex™ håndsprit er i overensstemmelse med EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500.
  • Den farve- og duftfri formulering af denne gel hånddesinfektion er dermatologisk testet og er forstærket med blødgørende midler for at understøtte hyppig brug.
  • Hånddesinfektionsrefillerne er kompatible med en række Aquarius™ dispensere til håndrens (produktkoder 6948, 6955, 7124 og 7173).
  • Hånddesinfektionsgel-kassetterne er designet til hurtig og nem installation med et enkelt tryk og klik.
  • Når alkoholgelkassetten er tom, kan den komprimeres for at spare plads og er fuldt genanvendelig, når pumpen er fjernet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hånddesinfektionsgel
Farve Klar
Form Gel
Emballage Kassette
Størrelse 4.8 L
Volumen (metrisk) 4 x 1,2 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • KLEENEX Gel Hand Sanitizer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tetradecanol, ethanol, glycerol