Få mere at vide
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Joy Luxury Foam Håndvask, Duftende Skum Håndsæbe
Artikelnummer. 17822396
Skift visning
Volumen (metrisk):
6 x 1 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17822396 6 x 1 l
1 options
Artikelnummer. 17822396 Leverandør Kleenex™ Leverandørnr. 6387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    423.32 DKK / 6 L
    Spare 346.68 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kleenex™ Botanics™ skum håndrens er designet til at understøtte håndhygiejnestandarder og skabe en opløftende toiletoplevelse. Sikker for følsom hud, vores mest luksuriøse håndsæbe nogensinde, beriget med hvidlilje- og roseekstrakter, efterlader brugeren beroliget, genoplivet og hænderne fugtet.
Løft din toiletoplevelse med det betroede og velkendte Kleenex™ mærke, designet til at levere en uovertruffen oplevelse og samtidig understøtte høje hygiejnestandarder på arbejdspladsen. Den kvalitet og omhu, du forventer af Kleenex™ mærke, nu i et harmoniseret udvalg af luksusskum håndrensemidler, der tilbyder en behagelig og karakteristisk duft uden at gå på kompromis med hygiejnisk håndvask. De Kleenex™ Botanics™ håndskum-serien er vores mest luksuriøse håndsæbe nogensinde, beriget med hvidlilje- og roseekstrakter, designet til at efterlade brugerne til at føle sig beroliget og revitaliseret efter håndrensning. Disse Kleenex™ Sæbepåfyldninger er hypoallergentestet, med en skånsom formulering designet til hyppig håndrensning og sikker for følsom hud, for at hjælpe med at fremme overholdelse af håndhygiejne på arbejdspladsen. Denne Kleenex™ Håndvask er beriget med fugtighedscreme og fugtgivende ingredienser, så dine hænder føles fugtede. De kommercielle håndvask-refills har et unikt dual mesh-pumpesystem, der leverer et luksuriøst skumskud hver gang. Håndsæberefillerne giver op til dobbelt så mange håndvaske pr. liter som konventionelle flydende håndsæber med hver skumsæbepatron, der indeholder 2.500 skud. Det foryngende og forfriskende Kleenex™ Botanics™ joy luksus skum håndsæbe komplimenterer og harmonerer perfekt med Kleenex™ Botanics™ joy aircare refill. Disse refills til håndvask er kompatible med en række forskellige dispensere, der passer til ethvert toilet: Aquarius™ håndsæbedispensere i hvid (kode 6948), sort (kode 7173) og rustfrit stål (kode 8973). De Kimberly-Clark skumsæberefills er designet til hurtig og nem installation med et enkelt tryk og klik, og håndsæbekassetten kan udskiftes på under 6 sekunder. Når skumhåndvask-refillkassetten er tom, kan den komprimeres for at spare plads og kan genbruges fuldt ud, når pumpen er fjernet. Kleenex™ Botanics™ skumsæber fås også i friske og energidufte (produktkoder 6386 og 6385).
  • Hver skummende håndsæbe-refill indeholder en liter luksus skumhåndsæbe.
  • Denne håndvask i skum er beriget med en afslappende blanding af hvid lilje og roseekstrakter for at give brugerne en beroligende, effektiv og behagelig håndvask.
  • Hypoallergentestet, denne håndrens er specielt formuleret til hyppig brug, sikker for følsom hud og efterlader dine hænder fugtede.
  • Kompatibel med Aquarius™ håndrens dispensere (varekoder 6948 og 7173) og Kimberly-Clark Professional™ dispenser til håndrens (produktkode 8973).
  • Hver håndsæbekassette leverer op til dobbelt så mange vaske pr. liter (2.500 skud pr. liter) som konventionelle flydende håndsæber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antimikrobiel håndvask
Farve Rød
Form Skum
Emballage Kassetter
Mængde 6 L
Størrelse 6 x 1 L
Volumen (metrisk) 6 x 1 l