Få mere at vide
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Frisk luksusskum håndrens
Artikelnummer. 17812396
Skift visning
Volumen (metrisk):
6 x 1 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17812396 6 x 1 l
1 options
Artikelnummer. 17812396 Leverandør Kleenex™ Leverandørnr. 6386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 DKK
    423.32 DKK / 6 L
    Spare 206.68 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kleenex™ Botanics Foam Hand Cleanser er vores mest luksuriøse sæbe nogensinde, beriget med aloe vera og agurkeekstrakter. Designet til at lade brugerne føle sig friske og regenererede. Efterlader dine hænder fugtede, sikkert for følsom hud. Hver kassette giver 2.500 billeder. 6 x Fresh Luxury Foam Hand Cleanser kassetter, grøn, 1 Ltr (6 Ltr i alt)
Den kvalitet og omhu, du forventer af Kleenex™ Mærke, nu i en harmoniseret serie af luksus skum håndrensemidler til en opløftet toiletoplevelse. Kleenex™ Botanics Foam Hand Cleanser er vores mest luksuriøse sæbe nogensinde, beriget med aloe vera og agurkeekstrakter. Designet til at lade brugerne føle sig friske og regenererede. Specielt formuleret til hyppig brug, Kleenex™ Botanics Frisk efterlader dine hænder fugtede. En dermatologisk testet, skånsom formulering, der er sikker for følsom hud. Beriget med fugtighedscreme og fugtgivende ingredienser. Tilbyder en behagelig og karakteristisk duft. Kleenex™ Botanics Fresh Luxury Foam Hand Cleanser komplimenterer og harmonerer perfekt med vores Kleenex™ Botanics Aircare Frisk genopfyldning. Kompatibel med en række dispensere, der passer til ethvert vaskerum: Aquarius™ Dispensere i hvid (kode 6948) og sort (kode 7173) og en option i rustfrit stål (kode 8973). Hver kassette giver 2.500 skud, det er dobbelt så mange vaske i forhold til konventionel flydende sæbe. Et unikt dual mesh pumpesystem leverer et luksuriøst skumskud hver gang. Genopfyldning er let, kassetterne monteres med et enkelt tryk og klik. Når kassetten er tom, kan den komprimeres og kan, bortset fra pumpen, genbruges. Bærer det europæiske miljømærke; din garanti for, at den er fremstillet ansvarligt i hvert trin af processen. Fås også i Energy og Joy dufte (produktkoder 6385 og 6387). Hver kuffert indeholder 6 x 1 liters kassetter.
  • 6 x Fresh Luxury Foam Hand Cleanser kassetter, grøn, 1 liter (6 liter i alt).
  • Beriget med en forfriskende blanding af aloe vera og agurkeekstrakter for at give brugerne en revitaliserende, effektiv og behagelig håndvask.
  • Dermatologisk testet, denne håndrens er specielt formuleret til hyppig brug, sikker for følsom hud og efterlader dine hænder fugtede.
  • Bærer det europæiske miljømærke; din garanti for, at den er fremstillet ansvarligt i hvert trin af processen.
  • Kompatibel med Aquarius™ Håndrens dispensere (produktkoder 6948 og 7173) og Kimberly-Clark Professional™ Håndrens dispenser (produktkode 8973).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antimikrobiel håndvask
Farve Grøn
Form Skum
Engangs Genanvendelig
Emballage Kassetter
Mængde 6 L
Størrelse 6 x 1 L
Volumen (metrisk) 6 x 1 l