Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8825 Balsam ansigtsvæv 3-lags væv i æske, 12 vævsæsker
Artikelnummer. 30158570
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30158570 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30158570 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 DKK
    152.24 DKK / Pakke med 12
    Spare 234.76 DKK
    60% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Ansigtsservietter er bløde og luksuriøse med beskyttende balsam indeholdende calendula og aloe vera for øget pleje. Et opretstående terningformat til et stilfuldt, professionelt billede. Hver tissueboks indeholder stærke og absorberende 3-lags ansigtsservietter af høj kvalitet FSC certificeret. 12 kartoner x 56 ark, 3 lags, hvide, ark, individuelt ark størrelse 20 cm (L) x 20 cm (B), (672 i alt)
  • Hver enkelt æske med servietter indeholder 56 hvide 3-lags ansigtsservietter, der hver måler 20 cm (L) x 20 cm (B)
  • Balsamservietter dispenseres fra en stilfuld kubusservietter for et billede af høj kvalitet
  • 3-lags blødt ansigtspapir med beskyttende balsam indeholdende calendula og aloe vera
  • Kassen er produceret af FSC (Forest Stewardship Council) certificeret træ, 90 % nyfiber og 10 % genbrugsfiber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ansigtsvæv
Længde (engelsk) 12,4 tommer
Længde (metrisk) 31.5 cm
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Bredde (metrisk) 24.2 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Kontorer, fitnessklubber, hoteller, store kontorer, kontraktrengøring, toiletter
Emballagemængde 56 x 12 kasser (672 i alt)