Få mere at vide
Klever Kleen™ Kutter med rustfrit stålblad
Artikelnummer. 17738987
Skift visning
Farve:
Grøn
Artikelnummer. Farve
17738987 Grøn
1 options
Artikelnummer. 17738987 Leverandør Klever Leverandørnr. KCJ1XSS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1522.95 DKK
    1252.52 DKK / Pakke med 50
    Spare 270.43 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Vores antimikrobielle middel Kleen™ sikkerhedsskærere anvender et antimikrobielt materiale, der hæmmer væksten af bakterier, der kan påvirke dette produkt. Det perfekte supplement til dine eksisterende hygiejneprotokoller.
  • Forsænket klinge reducerer snitskader og beskadiget gods.
  • Vil skære kasser, film, tape og tusindvis flere applikationer.
  • Lille, praktisk og holdbar med klinge i kulstofstål af høj kvalitet.
  • Højeste sikkerhedsniveau.
  • Engangs.
  • Vores antimikrobielle middel Kleen™ sikkerhedsskærere anvender et antimikrobielt materiale, der hæmmer væksten af bakterier, der kan påvirke dette produkt.
  • De antimikrobielle egenskaber beskytter ikke brugere eller andre mod bakterier, vira, bakterier eller andre sygdomsorganismer.
  • Rengør og vask dette produkt grundigt i henhold til din branches retningslinjer.
  • Den aktive antimikrobielle komponent er en del af formuleringen, så den vil ikke vaskes af eller slides væk.
  • Dette er ikke en belægning eller behandling; det er en integreret ingrediens.
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Kleen Kutter
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Grøn
Mængde 10/Pk.